2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenyl acetate
Leverandør: Apollo Scientific
OR111602-1G OR111602-5G
APOSOR111602-1GEA 3050 NOK
APOSOR111602-1G APOSOR111602-5G
2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenyl acetate
2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenyl acetate
Formel: C₁₀H₁₀Cl₂O₂
MW: 233,091 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08273809
CAS-nummer: 99421-62-2