4-Chloro-6-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(6-Chloropyrimidin-4-yl)-4-methyl-1H-imidazole
OR11463-1G OR11463-5G OR11463-25G
APOSOR11463-1GEA 1875 NOK
APOSOR11463-1G APOSOR11463-5G APOSOR11463-25G
4-Chloro-6-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine 98%
4-Chloro-6-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
Formel: C₈H₇ClN₄
MW: 194.621 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09475883
CAS-nummer: 941294-32-2