4-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(6-Chloropyrimidin-4-yl)-1H-pyrazole
OR11468-1G OR11468-100MG
APOSOR11468-1GEA 2150 NOK
APOSOR11468-1G APOSOR11468-100MG
4-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine 98%
4-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine
Formel: C₇H₅ClN₄
MW: 180,594 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00297274
CAS-nummer: 114833-95-3