2-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR11510-5G
APOSOR11510-5GEA 610 NOK
APOSOR11510-5G
2-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrazine 95%
2-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrazine
Formel: C₇H₅ClN₄
MW: 180,594 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09800958
CAS-nummer: 642459-09-4