2,7-Dibromo-2',3',5',6'-tetrahydrospiro[fluorene-9,4'-pyran]
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR11597-1G
APOSOR11597-1GEA 790 NOK
APOSOR11597-1G
2,7-Dibromo-2',3',5',6'-tetrahydrospiro[fluorene-9,4'-pyran]
2,7-Dibromo-2',3',5',6'-tetrahydrospiro[fluorene-9,4'-pyran]
Formel: C₁₇H₁₄Br₂O
MW: 394,1 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09800926
CAS-nummer: 934269-17-7