Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Benzyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-α-D-glucopyranoside, N-((2S,3R,4R,5S,6R)-2-(Benzyloxy)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)acetamide
OR1254T-1G OR1254T-250MG OR1254T-5G
APOSOR1254T-1GEA 0 NOK
APOSOR1254T-1G APOSOR1254T-250MG APOSOR1254T-5G
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
Formel: C₁₅H₂₁NO₆
MW: 311,33 g/mol
Smeltepunkt: 179…182 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00070371
CAS-nummer: 13343-62-9