2-(Morpholin-4-yl)-1-phenylethylamine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 4-(2-Amino-2-phenylethyl)morpholine, α-[(Morpholin-4-yl)methyl]benzylamine
OR12713-100MG OR12713-1G OR12713-250MG
APOSOR12713-100MGEA 1300 NOK
APOSOR12713-100MG APOSOR12713-1G APOSOR12713-250MG
2-(Morpholin-4-yl)-1-phenylethylamine 95+%
2-(Morpholin-4-yl)-1-phenylethylamine
Formel: C₁₂H₁₈N₂O
MW: 206,284 g/mol
Kokepunkt: 130…134 °C (2 mm Hg)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01862532
CAS-nummer: 38060-08-1
FN: 2735
ADR: 8,III