2-Phenylpiperazine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
OR12883-1G OR12883-5G
APOSOR12883-1GEA 965 NOK
APOSOR12883-1G APOSOR12883-5G
2-Phenylpiperazine dihydrochloride
2-Phenylpiperazine dihydrochloride
Formel: C₁₀H₁₄N₂·2ClH
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03840168
CAS-nummer: 872139-22-5