4-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(2-Methoxycarbonylethyl)phenylboronic acid, (4-(3-Methoxy-3-oxopropyl)phenyl)boronic acid
OR13106-1G OR13106-250MG
APOSOR13106-1GEA 2475 NOK
APOSOR13106-1G APOSOR13106-250MG
4-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid
4-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid
Formel: C₁₀H₁₃BO₄
MW: 208,019 g/mol
Smeltepunkt: 90…94 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04115640
CAS-nummer: 850568-44-4