3-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR13244-10G OR13244-1G OR13244-5G
APOSOR13244-10GEA 4300 NOK
APOSOR13244-10G APOSOR13244-1G APOSOR13244-5G
3-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid
3-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid
Formel: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,189 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01871309
CAS-nummer: 102872-33-3