2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: [2-Oxo-2-(piperazin-1-yl)ethyl]benzene, 1-(Phenylacetyl)piperazine
OR13308-100MG OR13308-250MG
APOSOR13308-100MGEA 1550 NOK
APOSOR13308-100MG APOSOR13308-250MG
2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one
2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one
Formel: C₁₂H₁₆N₂O
MW: 204,268 g/mol
Kokepunkt: 190…191 °C (17 mm Hg)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01566912
CAS-nummer: 88372-33-2