2-Bromo-1,5-dimethyl-1H-imidazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR1343-1G OR1343-5G OR1343-100MG
APOSOR1343-1GEA 2600 NOK
APOSOR1343-1G APOSOR1343-5G APOSOR1343-100MG
2-Bromo-1,5-dimethyl-1H-imidazole 97%
2-Bromo-1,5-dimethyl-1H-imidazole
Formel: C₅H₇BrN₂
MW: 175,026 g/mol
Smeltepunkt: 40…42 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06659902
CAS-nummer: 235426-31-0