[5-(Benzyloxy)-1H-indol-3-yl]acetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-(Benzyloxy)-3-(cyanomethyl)-1H-indole, 5-(Phenylmethoxy)-3-(cyanomethyl)-1H-indole
OR13727-1G OR13727-25G OR13727-5G
APOSOR13727-1GEA 430 NOK
APOSOR13727-1G APOSOR13727-25G APOSOR13727-5G
[5-(Benzyloxy)-1H-indol-3-yl]acetonitrile
[5-(Benzyloxy)-1H-indol-3-yl]acetonitrile
Formel: C₁₇H₁₄N₂O
MW: 262,306 g/mol
Smeltepunkt: 76…80 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00022730
CAS-nummer: 2436-15-9