3-Phenyl-D-phenylalaninol, N-BOC protected 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (R)-2-Amino-3,3-diphenylpropan-1-ol, N-BOC protected
OR15920-1G OR15920-250MG
APOSOR15920-1GEA 1500 NOK
APOSOR15920-1G APOSOR15920-250MG
3-Phenyl-D-phenylalaninol, N-BOC protected 98%
3-Phenyl-D-phenylalaninol, N-BOC protected
Formel: C₂₀H₂₅NO₃
MW: 327,417 g/mol
Smeltepunkt: 114…116 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD05865075
CAS-nummer: 155836-48-9