5-(Bromomethyl)-3-methylisoxazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR15946-250MG OR15946-1G
APOSOR15946-250MGEA 1475 NOK
APOSOR15946-250MG APOSOR15946-1G
5-(Bromomethyl)-3-methylisoxazole 95%
5-(Bromomethyl)-3-methylisoxazole
Formel: C₅H₆BrNO
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09879901
CAS-nummer: 36958-61-9
FN: 3265
ADR: 8,III