1H-Benzimidazole-4-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Formyl-1H-benzimidazole, 1H-Benzo[d]imidazole-4-carbaldehyde
OR17070-1G OR17070-250MG
APOSOR17070-1GEA 3225 NOK
APOSOR17070-1G APOSOR17070-250MG
1H-Benzimidazole-4-carboxaldehyde
1H-Benzimidazole-4-carboxaldehyde
Formel: C₈H₆N₂O
MW: 146,146 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD10698555
CAS-nummer: 144876-36-8