4-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (1H-Benzimidazol-4-yl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)benzimidazole
OR17072-250MG OR17072-1G
APOSOR17072-250MGEA 2075 NOK
APOSOR17072-250MG APOSOR17072-1G
4-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole 97%
4-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₈N₂O
MW: 148,162 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD15144561
CAS-nummer: 65658-13-1