5-(Aminoethyl)-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethylamine
OR17548-1G OR17548-250MG
APOSOR17548-1GEA 8975 NOK
APOSOR17548-1G APOSOR17548-250MG
5-(Aminoethyl)-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
5-(Aminoethyl)-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₆H₁₀BrN₃
MW: 204,068 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08449281
CAS-nummer: 1017788-72-5