7-(Aminomethyl)quinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (Quinolin-7-yl)methylamine
OR17563-100MG OR17563-1G OR17563-250MG
APOSOR17563-100MGEA 8500 NOK
APOSOR17563-100MG APOSOR17563-1G APOSOR17563-250MG
7-(Aminomethyl)quinoline
7-(Aminomethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12031213
CAS-nummer: 773092-54-9