4-Amino-3-hydroxybenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR17680-1G OR17680-250MG
APOSOR17680-1GEA 3950 NOK
APOSOR17680-1G APOSOR17680-250MG
4-Amino-3-hydroxybenzonitrile
4-Amino-3-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₆N₂O
MW: 134,135 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06657033
CAS-nummer: 55586-26-0