2-Amino-4-iodo-1,3-benzothiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Iodo-1,3-benzothiazol-2-amine
OR17932-1G OR17932-250MG
APOSOR17932-1GEA 9400 NOK
APOSOR17932-1G APOSOR17932-250MG
2-Amino-4-iodo-1,3-benzothiazole
2-Amino-4-iodo-1,3-benzothiazole
Formel: C₇H₅IN₂S
MW: 276,097 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11194508
CAS-nummer: 1039326-79-8