2-Chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Chloro-4-methyl-1,3-diazine-5-carboxylic acid, 5-Carboxy-2-chloro-4-methylpyrimidine
OR18025-1G OR18025-250MG
APOSOR18025-1GEA 3750 NOK
APOSOR18025-1G APOSOR18025-250MG
2-Chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
2-Chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,569 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09863167
CAS-nummer: 188781-10-4