5-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Bromo-4-methylthiazole
OR18109-1G OR18109-250MG OR18109-5G
APOSOR18109-1GEA 715 NOK
APOSOR18109-1G APOSOR18109-250MG APOSOR18109-5G
5-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole
5-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole
Formel: C₄H₄BrNS
MW: 178,05 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12026322
CAS-nummer: 111600-83-0