4-Methyl-2-thio-1,3-thiazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Methyl-2-sulphanyl-1,3-thiazole, 4-Methyl-1,3-thiazole-2-thiol, 2-Mercapto-4-methyl-1,3-thiazole
OR18300-100G OR18300-25G
APOSOR18300-100GEA 1350 NOK
APOSOR18300-100G APOSOR18300-25G
4-Methyl-2-thio-1,3-thiazole 97%
4-Methyl-2-thio-1,3-thiazole
Formel: C₄H₅NS₂
MW: 131,219 g/mol
Smeltepunkt: 86…89 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00798571
CAS-nummer: 5685-06-3