6-Bromo-5-chloropicolinic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR183417-5G OR183417-1G
APOSOR183417-5GEA 6425 NOK
APOSOR183417-5G APOSOR183417-1G
6-Bromo-5-chloropicolinic acid 95%
6-Bromo-5-chloropicolinic acid
Formel: C₆H₃BrClNO₂
MW: 236,451 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD13185790
CAS-nummer: 1214328-42-3