3-Amino-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR183423-1G OR183423-250MG
APOSOR183423-1GEA 4475 NOK
APOSOR183423-1G APOSOR183423-250MG
3-Amino-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆N₂O₄S
MW: 238,22 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD20924150
CAS-nummer: 160041-48-5