4-(Morpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
Leverandør: Apollo Scientific
OR183524-1G OR183524-250MG
APOSOR183524-1GEA 6800 NOK
APOSOR183524-1G APOSOR183524-250MG
4-(Morpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
4-(Morpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
Formel: C₁₀H₁₅N₃O
MW: 193,246 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11848955
CAS-nummer: 119421-28-2