4-(Piperidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Leverandør: Apollo Scientific
OR183525-1G OR183525-250MG
APOSOR183525-1GEA 6800 NOK
APOSOR183525-1G APOSOR183525-250MG
4-(Piperidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
4-(Piperidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Formel: C₁₁H₁₇N₃
MW: 191,273 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11848949
CAS-nummer: 155198-10-0