4-(Pyrrolidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Leverandør: Apollo Scientific
OR183526-1G OR183526-250MG
APOSOR183526-1GEA 6800 NOK
APOSOR183526-1G APOSOR183526-250MG
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Formel: C₁₀H₁₅N₃
MW: 177,246 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11848945
CAS-nummer: 289913-84-4