4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Leverandør: Apollo Scientific
OR183527-1G OR183527-250MG
APOSOR183527-1GEA 7475 NOK
APOSOR183527-1G APOSOR183527-250MG
4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)benzene-1,2-diamine
4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Formel: C₁₇H₂₂N₄
MW: 282,383 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 124802-85-3