4-(Thiomorpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
Leverandør: Apollo Scientific
OR183528-1G OR183528-250MG
APOSOR183528-1GEA 8050 NOK
APOSOR183528-1G APOSOR183528-250MG
4-(Thiomorpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
4-(Thiomorpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
Formel: C₁₀H₁₅N₃S
MW: 209,311 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 1696692-81-5