(Bicyclo[1.1.1]pent-1-yl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Bicyclo[1.1.1]pentan-1-ylmethanol, 1-(Hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentane
OR18811-250MG OR18811-100MG OR18811-25MG
APOSOR18811-250MGEA 9400 NOK
APOSOR18811-250MG APOSOR18811-100MG APOSOR18811-25MG
(Bicyclo[1.1.1]pent-1-yl)methanol
(Bicyclo[1.1.1]pent-1-yl)methanol
Formel: C₆H₁₀O
MW: 98,143 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28040494
CAS-nummer: 22287-32-7