2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, tert-Butyl (5-carboxy-4-chloro-1,3-thiazol-2-yl)carbamate
OR18817-1G OR18817-250MG
APOSOR18817-1GEA 5725 NOK
APOSOR18817-1G APOSOR18817-250MG
2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-BOC protected
2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-BOC protected
Formel: C₉H₁₁ClN₂O₄S
MW: 278,713 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD24476508
CAS-nummer: 612541-07-8