4-Bromo-2,3-dimethylpyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Bromo-2,3-lutidine
OR18855-1G OR18855-5G
APOSOR18855-1GEA 430 NOK
APOSOR18855-1G APOSOR18855-5G
4-Bromo-2,3-dimethylpyridine 95%
4-Bromo-2,3-dimethylpyridine
Formel: C₇H₈BrN
MW: 186,049 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18253389
CAS-nummer: 259807-91-5