2-{[(2-Ethylhexyl)oxy]carbonyl}benzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Phthalic acid mono-2-ethylhexyl ester, Mono(2-ethylhexyl) phthalate, 2-(((2-Ethylhexyl)oxy)carbonyl)benzoic acid
OR19495-1G OR19495-5G
APOSOR19495-1GEA 735 NOK
APOSOR19495-1G APOSOR19495-5G
2-{[(2-Ethylhexyl)oxy]carbonyl}benzoic acid 95%
2-{[(2-Ethylhexyl)oxy]carbonyl}benzoic acid
Formel: C₁₆H₂₂O₄
MW: 278,343 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00041500
CAS-nummer: 4376-20-9
EINECS: 224-477-1