2,6-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2,6-Dibromo-1-benzofuran-3(2H)-one, 2,6-Dibromo-2,3-dihydro-3-oxobenzo[b]furan
OR19505-1G OR19505-250MG
APOSOR19505-1GEA 6900 NOK
APOSOR19505-1G APOSOR19505-250MG
2,6-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
2,6-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
Formel: C₈H₄Br₂O₂
MW: 291,924 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28096609
CAS-nummer: 1823370-21-3