2,5-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2,5-Dibromo-1-benzofuran-3(2H)-one, 2,5-Dibromo-2,3-dihydro-3-oxobenzo[b]furan
OR19511-1G OR19511-250MG
APOSOR19511-1GEA 11850 NOK
APOSOR19511-1G APOSOR19511-250MG
2,5-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
2,5-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
Formel: C₈H₄Br₂O₂
MW: 291,924 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28096610
CAS-nummer: 1823918-46-2