4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Bromo-5-carboxybenzyl bromide, α,4-Dibromo-m-toluic acid
OR19516-1G OR19516-250MG OR19516-5G
APOSOR19516-1GEA 3450 NOK
APOSOR19516-1G APOSOR19516-250MG APOSOR19516-5G
4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoic acid
4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₆Br₂O₂
MW: 293,94 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18378548
CAS-nummer: 887757-31-5
FN: 3261
ADR: 8,III