N-(Cyclopropylmethyl)-2-hydroxy-5-methylbenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
OR200155-1G OR200155-50MG OR200155-250MG OR200155-500MG
APOSOR200155-1GEA 8700 NOK
APOSOR200155-1G APOSOR200155-50MG APOSOR200155-250MG APOSOR200155-500MG
N-(Cyclopropylmethyl)-2-hydroxy-5-methylbenzamide
N-(Cyclopropylmethyl)-2-hydroxy-5-methylbenzamide
Formel: C₁₂H₁₅NO₂
MW: 205,253 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11130810
CAS-nummer: 1019405-20-9