3-(Ethoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR20017-1G OR20017-250MG OR20017-5G
APOSOR20017-1GEA 16575 NOK
APOSOR20017-1G APOSOR20017-250MG APOSOR20017-5G
3-(Ethoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-(Ethoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₂O₄
MW: 184,189 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD26406271
CAS-nummer: 1823373-90-5