4-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)but-3-en-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)-3-oxobut-1-ene, 1-Methyl-3-(3-oxobut-1-en-1-yl)-1H-indole
OR22350-1G OR22350-250MG
APOSOR22350-1GEA 3450 NOK
APOSOR22350-1G APOSOR22350-250MG
4-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)but-3-en-2-one
4-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)but-3-en-2-one
Formel: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,248 g/mol
Smeltepunkt: 104…106 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00218450
CAS-nummer: 169057-08-3