4-(2-Aminoethyl)piperidine, 4-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR2257-1G OR2257-250MG
APOSOR2257-1GEA 700 NOK
APOSOR2257-1G APOSOR2257-250MG
4-(2-Aminoethyl)piperidine, 4-BOC protected
4-(2-Aminoethyl)piperidine, 4-BOC protected
Formel: C₁₂H₂₄N₂O₂
Smeltepunkt: 48…50 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01318373
CAS-nummer: 165528-81-4