2,2'-Bithiophene-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Carboxy-2,2'-bithiophene, [2,2'-Bithiophene]-5-carboxylic acid
OR23231-1G OR23231-250MG
APOSOR23231-1GEA 2275 NOK
APOSOR23231-1G APOSOR23231-250MG
2,2'-Bithiophene-5-carboxylic acid
2,2'-Bithiophene-5-carboxylic acid
Formel: C₉H₆O₂S₂
MW: 210,273 g/mol
Smeltepunkt: 177…178 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00159571
CAS-nummer: 2060-55-1