2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR23283-1G OR23283-250MG
APOSOR23283-1GEA 2225 NOK
APOSOR23283-1G APOSOR23283-250MG
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
Formel: C₁₀H₆ClNOS
MW: 223,679 g/mol
Smeltepunkt: 100 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02681968
CAS-nummer: 36094-04-9
FN: 3261
ADR: 8,III