3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 4-(Chlorocarbonyl)-3-methyl-5-phenylisoxazole
OR23336-1G OR23336-250MG
APOSOR23336-1GEA 590 NOK
APOSOR23336-1G APOSOR23336-250MG
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
Formel: C₁₁H₈ClNO₂
MW: 221,64 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03086121
CAS-nummer: 91182-77-3
FN: 3261
ADR: 8,III