2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Carboxy-3-chlorophenol hydrate
OR2386-1G OR2386-5G
APOSOR2386-1GEA 715 NOK
APOSOR2386-1G APOSOR2386-5G
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate 98+%
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate
Formel: C₇H₅ClO₃·xH₂O
MW: 172,57 g/mol (anhy)
Smeltepunkt: 207…209 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00798116
CAS-nummer: 440123-65-9