5-(4-tert-Butylphenyl)-4-(4-isopropylphenyl)-1,2,4-triazole-3-thiol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR2408-1G OR2408-250MG
APOSOR2408-1GEA 10000 NOK
APOSOR2408-1G APOSOR2408-250MG
5-(4-tert-Butylphenyl)-4-(4-isopropylphenyl)-1,2,4-triazole-3-thiol
5-(4-tert-Butylphenyl)-4-(4-isopropylphenyl)-1,2,4-triazole-3-thiol
Formel: C₂₁H₂₅N₃S
MW: 351,508 g/mol
Smeltepunkt: 224…227 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00207958
CAS-nummer: 261761-26-6
FN: 1325
ADR: 4.1,III