Methyl 3-amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR24275-1G OR24275-250MG
APOSOR24275-1GEA 325 NOK
APOSOR24275-1G APOSOR24275-250MG
Methyl 3-amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₅NO₂S
MW: 213,297 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00068163
CAS-nummer: 175137-03-8