2-[(5-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)thio]aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR24335-1G OR24335-250MG
APOSOR24335-1GEA 2250 NOK
APOSOR24335-1G APOSOR24335-250MG
2-[(5-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)thio]aniline
2-[(5-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)thio]aniline
Formel: C₁₃H₁₁N₃S₂
MW: 273,377 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00110570
CAS-nummer: 175137-24-3