5-Chloro-4-methoxythiophene-3-carbonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR25044-1G OR25044-250MG OR25044-500MG
APOSOR25044-1GEA 2550 NOK
APOSOR25044-1G APOSOR25044-250MG APOSOR25044-500MG
5-Chloro-4-methoxythiophene-3-carbonyl chloride
5-Chloro-4-methoxythiophene-3-carbonyl chloride
Formel: C₆H₄Cl₂O₂S
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00068000
CAS-nummer: 175137-49-2